Läs mer
Cerium(IV)oxid, NanoArc™ CE-0440, 25 % i H{2}O, kolloidal dispersion
Produktkod. 15447305
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15447305 100 g 100g
15457305 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15447305 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046763.22
 Begränsad artikel
I lager
Lämplig för användning i ultrafina syrapoleringsslurries | CAS: 1306-38-3 | CeO2 | 172,114 g/mol
Cerium(IV) lämpar sig för användning i ultrafina sura poleringsslam. Cerium(IV)-oxid används i stor utsträckning som en fast elektrolyt i bränsleceller. Det används även i keramik och för att polera glas och stenar. Den kan också användas som en samkatalysator i många reaktioner. Det används också som en antioxidant och för att generera väte genom vattenklyvning. Den används som en högtemperatur-kolväteoxidationskatalysator i självrengörande ugnar. Den kan användas i infraröda filter, glödmantel och solskydd i kombination med andra material. Den finner användning som ett katalysatorstöd och för att sensibilisera ljuskänsligt glas. Det används för att öka specifik yta och hämma sintring samt porstorlekstillväxt vid hög temperatur genom tillsats av CuO/ TiO2 .
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1306-38-3
Molekylformel CeO2
Molekylvikt (g/mol) 172.114
MDL-nummer MFCD00010933
InChI-nyckel CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
PubChem CID 73963
ChEBI CHEBI:79089
IUPAC-namn dioxocerium
LEDER O=[Ce]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium (IV) oxide, NanoArc™ CE-6440
Namnnotering Colloidal dispersion
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 172.12
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 25% in H2O
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.