Läs mer
Cerium(IV)oxid, REacton™ , 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Cerium(IV)oxid används i keramik och för att polera glas och stenar. Den appliceras som en fast elektrolyt i bränsleceller. Den kan också användas som en samkatalysator i ett antal reaktioner. Det används också som en antioxidant och för att generera väte genom vattenklyvning. Den används som en högtemperatur-kolväteoxidationskatalysator i självrengörande ugnar. Den kan användas i infraröda filter, glödmantel och solskydd i kombination med andra material. Den finner användning som ett katalysatorstöd och för att sensibilisera ljuskänsligt glas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cerium(IV) oxide, REacton™ |
| Smältpunkt | 2600°C |
| Namnnotering | (REO) |
| Färg | Gult |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 1 kg |
| Merck Index | 14,1989 |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vikt | 172.12 |
| Procent renhet | 99.9% |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.