Läs mer
Cerium(IV)sulfat, 0,1N standardiserad lösning
Produktkod. p-4824662
Change view
Kvantitet:
1 L
4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11353797 1 L 1 L
11343797 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11353797 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035650.K2
CAS: 13590-82-4 | CeO8S2 | 332,23 g/mol
Cerium(IV)sulfat är en redoxindikator och används i analytisk kemi för redoxtitrering. I joniserad form fungerar ceriumjon som ett starkt oxidationsmedel under sura förhållanden. Det används också för att framställa sfäriska nanopartiklar CeO 2 , nanopartiklar för NO-reduktionsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13590-82-4
Molekylformel CeO8S2
Molekylvikt (g/mol) 332.23
MDL-nummer MFCD00148852
InChI-nyckel VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
PubChem CID 159684
IUPAC-namn cerium(4+);disulfat
LEDER [Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium(IV) sulfate
Odör Luktfritt
Densitet 1.05
Fysisk form Vätska
Färg Gult
Löslighet Blanda med vatten och späd ut svavelsyra
Typ Analytical Volumetric Solution
Kvantitet 1 L
Formel vikt 332.24
Kvalitet Standard
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cerium(IV) sulfate, 0.1N Standardized Solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cerium(IV) sulfate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.