Läs mer
Cerium(IV) Sulfate Hydrate, Extra Pure, SLR, Low In Other Rare Earths, Fisher Chemical
Produktkod. 10181800 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10181800 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10181800 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/3720/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 10294-42-5
Färg Yellow
pH 1.6
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 100 g
Molekylformel CeH9O12S2
MDL-nummer 149427
InChI-nyckel ZBNJQJDKRZKDSV-UHFFFAOYSA-K
LEDER O.O.O.O.[Ce+3].OS([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn cerium(3+) tetrahydrate hydrogen sulfate sulfate
Molekylvikt (g/mol) 405.30
Formel vikt 404.29g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cerium(IV) sulfate tetrahydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.