Läs mer
Cerium(IV)sulfathydrat, REacton™ , 99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11331079
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11331079
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011323.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 95838-16-7 | CeO8S2 | 332.23 g/mol
Cerium(IV)sulfathydrat fungerar som oxidationsmedel som används för generering av o-bensokinon från katekol. Det främjar bildningen av radikaler från dialkylmalonater, som genomgår substitutionsreaktioner med furaner och tiofener.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95838-16-7
Molekylformel CeO8S2
Molekylvikt (g/mol) 332.23
MDL-nummer MFCD00148852
InChI-nyckel VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
Synonym sulfuricacid, cerium salt, hydrate 9ci, acmc-20mqih, cerium iv sulfate monohydrate, cerium iv sulfate hydrate, reacton, cerium 4+ sulfate-water 1/2/1
PubChem CID 20223355
IUPAC-namn X4-cerium(4+)-hydratdisulfat
LEDER [Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium(IV) sulfate hydrate
Smältpunkt 195°C (decomposition)
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 500 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
UN-nummer UN3085
Löslighetsinformation Slightly soluble in water. Soluble in dil.sulfuric acid.
Formel vikt 332.24 (Anhydrous)
Procent renhet 99%
Kvalitet Reacton
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 3.01 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.