Läs mer
Cerium(IV)sulfatlösning, 0,05M Ce(SO4)2, Solstice
Produktkod. 15614130
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15614130 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 15614130 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 342531L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1815.00 SEK
    1662.50 SEK / 1 L
    Save 152.50 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium(IV) sulfate solution
CAS 13590-82-4
Kvantitet 1 L
Molekylformel CeO8S2
Linjär formel Ce(SO4)2
MDL-nummer MFCD00148852
UN-nummer NONH for all modes of transport
Synonym ceric sulfate, cerium iv sulfate, ceric disulfate, ceric sulphate, cerium disulfate, cerium 4+ sulfate, cerium 4+ disulphate, unii-4f66fi5t7x, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1, cerium 4+ disulfate
InChI-nyckel VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
LEDER [Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn cerium(4+);disulfat
Molekylvikt (g/mol) 332.23
PubChem CID 159684
Formel vikt 332,24 g/mol
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.05M Ce(SO4)2
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cerium(IV) sulfate solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid