Läs mer
Cerium(IV)sulfatlösning 0,1, (0,1N), NIST standardlösning färdig att använda, för volymetrisk analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10244340 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Påse i lådan
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10244340 1 L Bärnstensfärgad glasflaska 1 L
10635302 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
11492704 10 L Påse i lådan 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10244340 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/3000/15
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 13590-82-4
Molekylformel CeO8S2
Molekylvikt (g/mol) 332.23
MDL-nummer MFCD00148852
InChI-nyckel VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
Synonym ceric sulfate, cerium iv sulfate, ceric disulfate, ceric sulphate, cerium disulfate, cerium 4+ sulfate, cerium 4+ disulphate, unii-4f66fi5t7x, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1, cerium 4+ disulfate
PubChem CID 159684
IUPAC-namn cerium(4+);disulfat
LEDER [Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Färg Gult
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 L
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Ångtryck 14 mmHg vid 20 °C
Densitet Ångtäthet: 0,7
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cerium (IV) sulfate 0.1M in ca. 10% w/v sulfuric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid, Sulfuric acid, cerium(4+)salt (2:1)