Läs mer
Cerium(IV)sulfatlösning 0,1, (0,1N), NIST standardlösning färdig att använda, för volymetrisk analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10635302 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Bag in box
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
Produktkod. 10635302
Brand: Fisher Chemical J/3000/17
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 13590-82-4
Molekylformel CeO8S2
Molekylvikt (g/mol) 332.23
MDL-nummer MFCD00148852
InChI-nyckel VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
Synonym ceric sulfate, cerium iv sulfate, ceric disulfate, ceric sulphate, cerium disulfate, cerium 4+ sulfate, cerium 4+ disulphate, unii-4f66fi5t7x, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1, cerium 4+ disulfate
PubChem CID 159684
IUPAC-namn cerium(4+);disulfat
LEDER [Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Färg Gult
Fysisk form Vätska
Kvantitet 2.5 L
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Ångtryck 14mmHg at 20°C
Densitet Vapor Density: 0.7