Läs mer
Cerium(Iv) Sulfate Tetrahydrate, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15663470 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
Förpackningsstorlek:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15663470 25 g 25g
15673470 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15663470 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 3160625G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 10294-42-5
Molekylformel CeH8O12S2
Molekylvikt (g/mol) 404.288
MDL-nummer MFCD00148852
InChI-nyckel MEXSQFDSPVYJOM-UHFFFAOYSA-J
Synonym cerium iv sulfate tetrahydrate, ceric sulfate tetrahydrate, unii-6sax34b8je, 6sax34b8je, acmc-20ecws, ceric sulphate tetrahydrate, ksc493s0d, aronis24302, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1 , tetrahydrate, cerium iv sulfate hydrate
PubChem CID 22723557
IUPAC-namn cerium(4+);disulfate;tetrahydrate
LEDER O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ce+4]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium(Iv) Sulfate Tetrahydrate
Kvantitet 25 g
Linjär formel Ce(SO4)2 · 4H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 404.3g/mol
Procent renhet ≥98%
Kvalitet puriss. p.a.