Läs mer
Cerium(IV) Sulfate Tetrahydrate, Supelco™
Produktkod. 15834220
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15834220 250 g 250g
15817090 25 g 25g
15827090 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15834220 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1022740250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For analysis EMSURE™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10294-42-5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium(IV) Sulfate Tetrahydrate
Smältpunkt 200°C (Elimination of water of crystallisation)
Kvantitet 250 g
Molekylformel Ce(SO4)2 · 4 H2O
MDL-nummer MFCD00148852
Synonym Cerium(IV) sulfate tetrahydrate, Cerium(IV) sulfate tetrahydrate
Molekylvikt (g/mol) 404.3
Kvalitet Research
Densitet 3.24 g/cm3 at 20°C