Läs mer
Cerium(IV)trifluormetansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11324486
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11324486 25 g 25g
11314486 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11324486 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20056.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 107792-63-2 | C4CeF12O12S4 | 736.37 g/mol
Cerium(IV)trifluormetansulfonat, används som ett starkt oxidationsmedel vid oxidation av bensylalkoholer och alkylbensener till arylaldehyder respektive arylketoner. Den kan också användas som en katalysator för högutbytesavskyddning av tert-butyldimetylsilyletrar
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Cerium(IV)trifluormetansulfonat, används som ett starkt oxidationsmedel vid oxidation av bensylalkoholer och alkylbensener till arylaldehyder respektive arylketoner. Den kan också användas som en katalysator för högutbytesavskyddning av tert-butyldimetylsilyletrar.
Löslighet
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på en sval, torr plats i tättslutna behållare. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel och fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107792-63-2
Molekylformel C4CeF12O12S4
Molekylvikt (g/mol) 736.37
MDL-nummer MFCD03844746
InChI-nyckel BYAJTISDHIASIP-UHFFFAOYSA-J
Synonym cerium iv trifluoromethanesulfonate, cerium iv triflate, cerium trifluoromethanesulfonate, acmc-20alhh, ceric triflate, cerium iv trifluoromethanesulphonate, cerium iv trifluoromethanesulfonate, ?ce cf3so3 4, trifluoromethanesulfonic acid, cerium iv salt, methanesulfonic acid,1,1,1-trifluoro-,cerium 4+ salt 4:1
PubChem CID 9875257
IUPAC-namn cerium(4+);trifluormetansulfonat
LEDER [Ce+4].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium(IV) trifluoromethanesulfonate
Kvantitet 25 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 736.39
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.