Läs mer
Cerium(IV) trifluoromethanesulfonate, TRC
Produktkod. 30365935
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30365935 10 g
1 options
Produktkod. 30365935 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC27858010G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium(IV) trifluoromethanesulfonate
CAS 107792-63-2
Molekylformel C4CeF12O12S4
Kvantitet 10 g
Synonym 1,1,1-Trifluoromethanesulfonic Acid Cerium(4+) Salt (4:1), Cerium Tetrakis(trifluoromethanesulfonate), Cerium(IV) Triflate, Trifluoromethanesulfonic Acid Cerium(4+) Salt
InChI formel InChI=1S/4CHF3O3S.Ce/c4*2-1(3,4)8(5,6)7;/h4*(H,5,6,7);/q;;;;+4/p-4
LEDER [Ce+4].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn cerium(4+);trifluoromethanesulfonate
Molekylvikt (g/mol) 736.39
Formel vikt 735.7135