Läs mer
Ceriummolybdenoxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4824656
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11359357
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040210.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13454-70-1 | Ce2Mo3O12 | 760.07 g/mol
Ceriummolybdenoxid används inom flyg- och beläggningsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13454-70-1
Molekylformel Ce2Mo3O12
Molekylvikt (g/mol) 760.07
MDL-nummer MFCD00798520
InChI-nyckel BPOYBXJKAISYKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym Cerium molybdate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium molybdenum oxide
Smältpunkt 973°C
Färg Brun
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99%
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 760.05
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.