Läs mer
Cerium, plasmastandardlösning, Specpure™ Ce 1000 μg/ml
Produktkod. 11351359
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11351359 50 mL 50ml
11341359 100 mL 100ml
11440330 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11351359 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013815.AD
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7440-45-1 | Ce | 140,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-45-1 , 7732-18-5
Molekylformel Ce
Molekylvikt (g/mol) 140.12
MDL-nummer MFCD00010924
InChI-nyckel GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23974
ChEBI CHEBI:33369
IUPAC-namn cerium
LEDER [Ce]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium
Ångtryck 23 hPa (17 mm Hg) vid 20 °C
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Typ Analytical Standard
Kvantitet 50 mL
Kvalitet Specpure
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Nitric acid: 5.0%; Cerium: 0.1%; Water: 94.9%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.