Läs mer
Ceriumstav, 6,35 mm (0,25 tum) diameter, 99,9 % (metallbas exklusive Ta)
Produktkod. 11470650
Change view
Kvantitet:
10 mm
50 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
100mm
10mm
50mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11470650 100 mm 100mm
11335108 10 mm 10mm
11325108 50 mm 50mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11470650 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044037.DM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8768.81 SEK
    7872.65 SEK / 100mm
    Save 896.16 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7440-45-1 | Ce | 140,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad i mylar under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-45-1
Molekylformel Ce
Molekylvikt (g/mol) 140.12
MDL-nummer MFCD00010924
InChI-nyckel GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cerio, ingot, cerium, chips, foil, 3n, zer, ceramics-aeium, acmc-1bl5r, chips, 3n reo, powder,-200 mesh, cerium
PubChem CID 23974
ChEBI CHEBI:33369
IUPAC-namn cerium
LEDER [Ce]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium rod
Färg Silver
Namnnotering ≈6,35 mm (0,25 tum) i diameter.
Kvantitet 100 mm
Odör Luktfritt
Förpackning Mylar under argon
Vikt ≈0,21 g/mm
Form Gjutstav
Anteckningar om analysprocent (metallbas exklusive Ta)
UN-nummer UN1333
Procent renhet 99.9%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.