Läs mer
Cerium silicide, 99.9% (REO)
Produktkod. p-7050199
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11318737
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035836.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12014-85-6 | CeSi2 | 196.286 g/mol
Ceriumsilicid används som ett surrogatmaterial för att undersöka genomförbarheten av högenergikulfräsning och Spark Plasma Sintering (SPS) för framställning av uransilicid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12014-85-6
Molekylformel CeSi2
Molekylvikt (g/mol) 196.29
MDL-nummer MFCD00168082
InChI-nyckel KLTZYOJHFGPJMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym cerium silicide, cerium disilicide
PubChem CID 6336874
IUPAC-namn bis($l^{2}-silanyliden)cerium
LEDER [Ce+4].[Si--]=[Si--]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium silicide
Smältpunkt 1620°C
Färg Grå
Fysisk form Pieces
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 196.29
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Densitet 5.31 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.