Läs mer
Cerium sputtering mål, 76,2 mm dia x 3,18 mm tjock, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15452577
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15452577 1 st Varje
1 options
Produktkod. 15452577 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045926.KS
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 7440-45-1 | Ce | 140.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium sputtering target
Namnnotering 76,2 mm i diameter x 3,18 mm tjock
Kvantitet 1 st
CAS 7440-45-1
Odör Luktfritt
Molekylformel Ce
MDL-nummer MFCD00010924
UN-nummer UN1333
Synonym cerio, ingot, cerium, chips, foil, 3n, zer, ceramics-aeium, acmc-1bl5r, chips, 3n reo, powder,-200 mesh, cerium
InChI-nyckel GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Ce]
IUPAC-namn cerium
Molekylvikt (g/mol) 140.12
PubChem CID 23974
ChEBI CHEBI:33369
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.