Läs mer
Ceriumstandard: Ce @ 1000 μg/g i kolväteolja, VHG™
Produktkod. 17962436
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
17962436 50 g
1 options
Produktkod. 17962436 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGOCE1000A50G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Ceriumstandard: Ce @ 1000 μg/g i kolväteolja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium/Aluminium/Antimony/Arsenic/Barium/Beryllium/Bismuth/Boron/Cadmium/Calcium/Chromium/Cobalt/Copper/Iron/Lanthanum/Lead/Lithium/Magnesium/Manganese/Mercury/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Potassium/Scandium/Selenium/Silicon/Silver/Sodium/Strontium/Thallium/Tin/Titanium/Vanadium/Yttrium/Zinc/Zirconium
CAS 7440-45-1, 7429-90-5, 7440-36-0, 7440-38-2, 7440-39-3, 7440-41-7
Metoder ICP/XRF/RDE
Analyt- eller komponentnamn Cerium/Aluminium/Antimony/Arsenic/Barium/Beryllium/Bismuth/Boron/Cadmium/Calcium/Chromium/Cobalt/Copper/Iron/Lanthanum/Lead/Lithium/Magnesium/Manganese/Mercury/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Potassium/Scandium/Selenium/Silicon/Silver/Sodium/Strontium/Thallium/Tin/Titanium/Vanadium/Yttrium/Zinc/Zirconium
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris 75 cSt mineralolja
Kvantitet 50 g
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Cerium 1000 μg/g/Aluminium (<1) μg/g/Antimony (<1) μg/g/Arsenic (<1) μg/g/Barium (<1) μg/g/Beryllium (<1) μg/g/Bismuth (<1) μg/g/Boron (<1) μg/g/Cadmium (<1) μg/g/Calcium (<1) μg/g/Chromium (<1) μg/g/Cobalt (<1) μg/g/Copper (<1) μg/g/Iron (<1) μg/g/Lanthanum (<1) μg/g/Lead (<1) μg/g/Lithium (<1) μg/g/Magnesium (<1) μg/g/Manganese (<1) μg/g/Mercury (<1) μg/g/Molybdenum (<1) μg/g/Nickel (<1) μg/g/Phosphorus (<1) μg/g/Potassium (<1) μg/g/Scandium (<1) μg/g/Selenium (<1) μg/g/Silicon (<1) μg/g/Silver (<1) μg/g/Sodium (<1) μg/g/Strontium (<1) μg/g/Thallium (<1) μg/g/Tin (<1) μg/g/Titanium (<1) μg/g/Vanadium (<1) μg/g/Yttrium (<1) μg/g/Zinc (<1) μg/g/Zirconium (<1) μg/g