Läs mer
Ceriumstandard: Ce @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Produktkod. 17937789
Change view
Kvantitet:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17937789 500 ml
17997999 250 ml
17959009 100 ml
17927209 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17937789 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGPCEN500
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Ceriumstandard: Ce @ 1000 μg/ml i 5 % HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium
CAS 7440-45-1
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Cerium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Ce
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Ce
InChI formel InChI=1S/Ce
LEDER [Ce]
IUPAC-namn Cerium
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 140.116
Kvantitet 500 ml
Formel vikt 139,905 g/mol