Läs mer
Ceriumstandard: Ce @ 10000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Beskrivning
Ceriumstandard: Ce @ 10 000 μg/ml i 5 % HNO3
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cerium |
| CAS | 7440-45-1 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnamn | Cerium |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | Ce |
| Koncentration | 10 000 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Ce |
| InChI formel | InChI=1S/Ce |
| Visa mer |