Läs mer
Ceriumstandard: Ce @ 5000 μg/g i kolväteolja, VHG™
Produktkod. 17912616
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
17912616 50 g
1 options
Produktkod. 17912616 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGOCE5000A50G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Ceriumstandard: Ce @ 5000 μg/g i kolväteolja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium
CAS 7440-45-1
Metoder ICP/XRF/RDE
Analyt- eller komponentnamn Cerium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Ce
Koncentration 5000 μg/g
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Ce
InChI formel InChI=1S/Ce
LEDER [Ce]
IUPAC-namn Cerium
Lösningsmedel eller matris 75 cSt mineralolja
Molekylvikt (g/mol) 140.116
Kvantitet 50 g
Formel vikt 139,905 g/mol