Läs mer
Ceriumsulfat(IV) för analys, Chem Lab™
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gult |
| Smältpunkt | 180°C to 200°C |
| Sammansättning | 98+% Ce(SO4)2.4H2O |
| Densitet | 5.02g/mL |
| Odör | Odorless |
| pH | ±1.6 |
| Kvantitet | 50 g |
| Fysisk form | Fast |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Cerium(IV) sulfate.4aq a.r.
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Cerium(IV) sulfate