Läs mer
Cerium tungsten oxide, 99.9% (REO), Thermo Scientific™
Código de producto. 11358737
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11358737
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 035840.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 13454-74-5
Molekylformel Ce2O9W2
Molekylvikt (g/mol) 791.91
MDL-nummer MFCD00049725
InChI-nyckel PMMOMAJHUNGVIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym cerium tungsten oxide, cerium iii tungstate, dicerium 3+ tritungstate, cerium 3+ dioxido dioxo tungsten 2/3, 2ce.3wo4, cerium tungstate ce2 wo4 3, cerous tungstate, ce2 wo4 3, dicerium 3+ ion tris dioxotungstenbis olate
PubChem CID 16213782
LEDER [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Ce+3].[Ce+3].[W].[W]
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Cerium tungsten oxide
Smältpunkt 1089°C
Fysisk form Powder
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
IUPAC-namn cerium(3+);dioxido(dioxo)tungsten
Formel vikt 1023.78
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado