Läs mer
Ceriumzirkoniumoxid, 99,5 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11303618
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11303618 100 g 100g
11393608 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11303618 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039216.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används som slitstarkt slip- och dispersionsmedium. Används i bränslecellsmaterial (SOFC), kroppsskydd. Hittar även applikationer i katalysatorer, honungskam, precisionskeramiska delar, slipskivor, syresensorer, skärverktyg. Används som keramiskt stål. Andra användningsområden inkluderar screentryck, dip- och spinnbeläggning och APS beläggning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53169-24-7
MDL-nummer MFCD00168089
Synonym Cerium zirconate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium zirconium oxide
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Soluble in acids. Insoluble in water.
Formel vikt 295.32
Procent renhet 99.5%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.