Läs mer
Cerivastatin Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cerivastatin, Sodium Salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H34FNO5.Na/c1-15(2)25-21(11-10-19(29)12-20(30)13-23(31)32)24(17-6-8-18(27)9-7-17)22(14-33-5)26(28-25)16(3)4;/h6-11,15-16,19-20,29-30H,12-14H2,1-5H3,(H,31,32);/q;+1/p-1/b11-10+;/t19-,20-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 481.224 |
| Procent renhet | >95% |