Läs mer
SureSTART CERT 96-brunnsplatta
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Färg:
Klart
Beskrivning
- 96-Tja
- U-formad bas
- Polypropen
Specifikationer
Specifikationer
| Lock | Utan lock |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Produktlinje | Webseal |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (utrustning) | HPLC GC Autosampler |
| Kjol stil | Full |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |