Läs mer
Certifierad buffertlösning, pH 10, Mettler Toledo™
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Färglös |
| pH | 10 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 250 mL |
| Lösningstyp | pH-buffert |
| Odör | Hold (Håll) |
| Förpackning | 6 Pk. |