Läs mer
Poulten Selfe™ Glas U-Tube viskosimeter
Produktkod. 13151023
Change view
Viskositetsområde:
0,3 till 1 cSt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Viskositetsområde Förpackningsstorlek
13151023 0,3 till 1 cSt Varje
1 options
Produktkod. 13151023 Leverantör Poulten Selfe™ Leverantörsnummer 1619/00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2775.00 SEK
    2343.00 SEK / Paket med 1
    Save 432.00 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lämplig viskosimeter för mätning av transparenta vätskor. Poulten Selfe™ Glas U-Tube Viscometer är en modifierad Ostwald-typ viskosimeter med en U-formad rördesign.
  • O-storlek (specialstorlek, BS188) - ej specificerad i ASTM D446-ISO 3105
  • Kräver konstant volym vid testtemperatur
  • En kinetisk energikorrigering kommer att krävas för flödestider på mindre än 1500s
  • Rekommenderas för petroleumapplikationer
  • Kräver lång fyllningspipett
Specifikationer
Produkttyp U-Tube viskosimeter
Viskositetsområde 0,3 till 1 cSt
Kalibrerad Ja
Beskrivning Nominell konstant: 0,001 mm 2 /s 2 (cST/s)
Material Glas
Storlek O
Volym (metrisk) 13 - 40 mL