Läs mer
Certifierat referensmaterial Acidity (Jet), Jet Aviation Fuel, UKAS ISO 17034 Certifierad 250mL, (nominellt värde: 0,0083 mg KOH/g), Paragon Scientific™
Kvantitet:
250 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
Beskrivning
- Fullständigt certifierad enl ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering
- Högsta nivå av ackrediteringsgaranti, tillhandahåller de mest trovärdiga certifierade uppgifterna som för närvarande är tillgängliga över hela världen
- Låga nivåer av osäkerhet uppnår maximal dataprecision
- All data som genereras exklusivt av UKAS ISO 17025 ackrediterade laboratorier
- Fullt spårbart till internationella standarder
- Levereras i manipuleringssäkert UN-kompatibelt säkerhetspaket
- 12 månaders hållbarhet
- Finns i lager för omgående leverans
- Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Specifikationer
| UN-nummer | UN 1223 |
| Kvantitet | 250 ml |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- CRMU-ADKR Fuels Testing Certified Reference
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P391-Samla upp spill.
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Kerosine sweetened
Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.