Läs mer
Certifierad referensmaterialdensitetsstandard, Diesel, UKAS ISO 17034 Certifierad 250mL (nominellt värde: 0,84238 g/ml vid 15 °C), Paragon Scientific™
Produktkod. 15441850
Kvantitet:
250 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. 15441850
Brand: Paragon Scientific CRMUDEGO
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Densitetscertifierade referensmaterial är till för verifiering av laboratorieinstrument som används vid testning av petroleum och derivatprodukter för Densitet enligt ASTM D4052. Alternativa testmetoder är IP 365 och ISO 12185.
  • Fullständigt certifierad enl ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering
  • Högsta nivå av ackrediteringsgaranti, tillhandahåller de mest trovärdiga certifierade uppgifterna som för närvarande är tillgängliga över hela världen
  • Låga nivåer av osäkerhet uppnår maximal dataprecision
  • All data som genereras exklusivt av UKAS ISO 17025 ackrediterade laboratorier
  • Fullt spårbart till internationella standarder
  • Levereras i manipuleringssäkert UN-kompatibelt säkerhetspaket
  • 12 månaders hållbarhet
  • Finns i lager för omgående leverans
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
UN-nummer UN 1202
Kvantitet 250 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • CRMU-DEGO
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P330-Skölj munnen.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.