Läs mer
Certifierad referensmaterialdensitetsstandard, bensin, UKAS ISO 17034 Certifierad 250mL (nominellt värde: 0,73632 g/ml vid 15 °C), Paragon Scientific™
Kvantitet:
250 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
Beskrivning
- Fullständigt certifierad enl ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering
- Högsta nivå av ackrediteringsgaranti, tillhandahåller de mest trovärdiga certifierade uppgifterna som för närvarande är tillgängliga över hela världen
- Låga nivåer av osäkerhet uppnår maximal dataprecision
- All data som genereras exklusivt av UKAS ISO 17025 ackrediterade laboratorier
- Fullt spårbart till internationella standarder
- Levereras i manipuleringssäkert UN-kompatibelt säkerhetspaket
- 12 månaders hållbarhet
- Finns i lager för omgående leverans
- Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Specifikationer
| UN-nummer | UN 1203 |
| Kvantitet | 250 ml |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Certified Reference Material Density Standard, Gasoline
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P391-Samla upp spill.
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Gasoline : low boiling point naphtha - unspecified
Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.