Läs mer
Certifierad referensmaterial destillationsstandard, bensin, UKAS ISO 17034 Certifierad 250mL (nominellt värde: 26,4° C till 174,9° C), Paragon Scientific™
Produktkod. 16040050
Change view
Kvantitet:
250 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16040050 250 ml 250ml
1 options
Produktkod. 16040050 Leverantör Paragon Scientific Leverantörsnummer CRMUDIGA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2860.10 SEK
    2745.81 SEK / 250ml
    Save 114.29 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-10-2026
Destillationscertifierade referensmaterial är till för verifiering av laboratorieinstrument som används vid testning av petroleum och derivatprodukter för destillation enligt ASTM D86. Alternativa testmetoder är IP 123 och ISO 3405.
  • Fullständigt certifierad enl ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering
  • Högsta nivå av ackrediteringsgaranti, tillhandahåller de mest trovärdiga certifierade uppgifterna som för närvarande är tillgängliga över hela världen
  • Låga nivåer av osäkerhet uppnår maximal dataprecision
  • All data som genereras exklusivt av UKAS ISO 17025 ackrediterade laboratorier
  • Fullt spårbart till internationella standarder
  • Levereras i manipuleringssäkert UN-kompatibelt säkerhetspaket
  • 12 månaders hållbarhet
  • Finns i lager för omgående leverans
  • Tillverkad i Storbritannien
Destillationscertifierade referensmaterial är till för verifiering av laboratorieinstrument som används vid testning av petroleum och derivatprodukter för destillation enligt ASTM D86. Alternativa testmetoder är IP 123 och ISO 3405.
Specifikationer
UN-nummer UN 1203
Kvantitet 250 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 250ML CRMU-DIGA Distillation Standard, Gasoline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: gasoline
Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.