Läs mer
Certifierat referensmaterial destillationsstandard, Jet Aviation Fuel, UKAS ISO 17034 Certifierad 250mL (nominellt värde: 148,1° C till 260,3° C), Paragon Scientific™
Produktkod. 16050050
Change view
Kvantitet:
250 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16050050 250 ml 250ml
1 options
Produktkod. 16050050 Leverantör Paragon Scientific Leverantörsnummer CRMUDIKR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3288.58 SEK
    2745.81 SEK / 250ml
    Save 542.77 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Destillationscertifierade referensmaterial är till för verifiering av laboratorieinstrument som används vid testning av petroleum och derivatprodukter för destillation enligt ASTM D86. Alternativa testmetoder är IP 123 och ISO 3405.
  • Fullständigt certifierad enl ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering
  • Högsta nivå av ackrediteringsgaranti, tillhandahåller de mest trovärdiga certifierade uppgifterna som för närvarande är tillgängliga över hela världen
  • Låga nivåer av osäkerhet uppnår maximal dataprecision
  • All data som genereras exklusivt av UKAS ISO 17025 ackrediterade laboratorier
  • Fullt spårbart till internationella standarder
  • Levereras i manipuleringssäkert UN-kompatibelt säkerhetspaket
  • 12 månaders hållbarhet
  • Finns i lager för omgående leverans
  • Tillverkad i Storbritannien
Destillationscertifierade referensmaterial är till för verifiering av laboratorieinstrument som används vid testning av petroleum och derivatprodukter för destillation enligt ASTM D86. Alternativa testmetoder är IP 123 och ISO 3405.
Specifikationer
UN-nummer UN 1223
Kvantitet 250 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Distillation Standard
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: kerosine
Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.