Läs mer
Certifierat referensmaterial Freezing Point, UKAS ISO 17034, Jet Aviation Fuel, UKAS ISO 17034 Certifierad, 250mL (nominellt värde: -55,5° C), Paragon Scientific™
Description
- Tillverkad i enlighet med ASTM / EN eller IP-testmetoder
- Certifierad till ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering
- Levereras med MSDS.
- Säkerhetsförpackning som är manipulerad.
- 12 månaders hållbarhet.
- Tillverkad i Storbritannien
Spécification
Spécification
| UN-nummer | UN 1223 |
| Kvantitet | 250 ml |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Freezing Point Standard, ASTM D 2386 (-54.1 °C)
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- MIXTURE LIST-Contain: kerosine
Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?