Läs mer
Fisherbrand™ Certified Vial Kit 9mm short thread, Amber Glass, 1.5mL, PP Screw Cap, Center hole, Natural Rubber/PTFE septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Bärnsten
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Blue |
| Material (liner) | Natural Rubber/TEF |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11.6 mm |
| Material | Glass |
| Volym (metrisk) | 1.85 mL |
| Antal per förpackning | 100 |
| Stängningsmaterial | Polypropylene |
| Förslutningstyp | Screw Cap |
| Höjd (metrisk) | 32 mm |
| Visa mer |