Läs mer
Fisherbrand™ Certifierad ampullsats 9 mm kort gänga, bärnstensfärgat glas, 1,5 ml, PP-skruvlock, mitthål, silikon/PTFE-septum
Produktkod. 13439748 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Markeringspunkt Förpackningsstorlek
13439748 Ja Paket med 100
15572320 Nej Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13439748
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Certifierat kit, innehåller 100 flaskor och 100 kapsyler med förmonterade septa.
  • Certifierad Kit ND9
  • 9 mm
  • Glas
  • Bärnsten
  • 1,5 ml
  • Skruvlock
  • Mitthål (6 mm)
  • Polypropen
  • Silikon/PTFE
  • Återanvändbara brickor med två fack skyddar flaskor och förslutning samtidigt som matchande förråd håller ihop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Blått
Material (liner) Silikon/PTFE
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 1.85 mL
Antal per förpackning 100
Hårdhet 45° shore A
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Tjocklek (metrisk) 1.0 mm
Stängningsstorlek 9-425
Markeringspunkt Ja
Höjd (metrisk) 32 mm
Visa mer Visa mindre
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.