Läs mer
Fisherbrand™ Certifierad ampullsats 9 mm kort gänga, bärnstensfärgat glas, 1,5 ml, PP-skruvlock, mitthål, silikon/PTFE-septum
Produktkod. p-7113958 Handla allt Fisherbrand Produkter
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 13439748
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Certifierat kit, innehåller 100 flaskor och 100 kapsyler med förmonterade septa.
  • Certifierad Kit ND9
  • 9 mm
  • Glas
  • Bärnsten
  • 1,5 ml
  • Skruvlock
  • Mitthål (6 mm)
  • Polypropen
  • Silikon/PTFE
  • Återanvändbara brickor med två fack skyddar flaskor och förslutning samtidigt som matchande förråd håller ihop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Blått
Material (liner) Silikon/PTFE
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 1.85 mL
Antal per förpackning 100
Hårdhet 45° shore A
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 32 mm
Tjocklek (metrisk) 1.0 mm
Stängningsstorlek 9-425
Markeringspunkt Ja