Läs mer
Fisherbrand™ Certifierad ampullsats 9 mm kort gänga, klart glas, 1,5 mL, PP-skruvlock, mitthål, silikon/PTFE-septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
1,6 ml
1,85 ml
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Certified Kit ND9
- 9mm
- Glass
- Clear
- 1.5mL
- Screw Cap
- Center hole (6 mm)
- Polypropylene
- Silicone/PTFE
- Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Blue |
| Beskrivning | Microliter |
| Material (liner) | Silicone/PTFE |
| Färg | Clear |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11.6 mm |
| Material | Glass |
| Volym (metrisk) | 1,6 ml |
| Antal per förpackning | 100 |
| Stängningsmaterial | Polypropylene |
| Förslutningstyp | Screw Cap |
| Visa mer |