Läs mer
Fisherbrand™ Certifierad ampullsats 9 mm kort gänga, klart glas, 1,5 mL, PP-skruvlock, mitthål, silikon/PTFE-septum
Produktkod. p-7113959 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1,6 ml
1,85 ml
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Markeringspunkt Förpackningsstorlek
16475359 1,85 ml Ja -
13428238 1,6 ml Nej Paket med 100
15562320 1,85 ml Nej Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16475359
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Certifierat kit, innehåller 100 flaskor och 100 kapsyler med förmonterade septa.
  • Certifierad Kit ND9
  • 9 mm
  • Glas
  • Klart
  • 1,5 ml
  • Skruvlock
  • Mitthål (6 mm)
  • Polypropen
  • Silikon/PTFE
  • Återanvändbara brickor med två fack skyddar flaskor och förslutning samtidigt som matchande förråd håller ihop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Blått
Beskrivning Lappad
Material (liner) Silikon/PTFE
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 1,85 ml
Antal per förpackning 100
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Stängningsstorlek 9-425
Markeringspunkt Ja
Höjd (metrisk) 32 mm
Produkttyp Hydrolytiskt glas (Klass I)