Läs mer
Paragon Scientific™ Certifierad viskositetskontrollolja, 5W30
Produktkod. p-7161821
Volym (metrisk):
500 ml
5 l
Förpackningsstorlek:
5 L
500ml
Produktkod. 16080192
Brand: Paragon Scientific™ CVCO5W30
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Viskositetsvärdena för de certifierade viskositetskontrolloljorna har testats och certifierats enligt typiska blandningsmål. Dessa kontrolloljor är till för att validera prestandan hos Cold-Cranking Simulator och Kinematic Viskometer genom att mäta kommersiellt tillgängliga formulerade motoroljor
  • Certifierad i enlighet med ISO 17025 / ISO 17034
  • Kinematisk viskositet mm2/s (cSt) i enlighet med ASTM D445
  • Densitet g/mL i enlighet med ASTM D4052
  • CCS Dynamisk viskositet mPa.s (cP) i enlighet med ASTM D5293
  • Viskositetsindex i enlighet med ASTM D2270
  • Standardförpackningsstorlekar 500mL och 5L tillgängliga
  • Fullt spårbart till nationella standarder
  • Säkerhetsförpackning som är manipulerad
  • 2 års hållbarhet
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 17025 / ISO 17034
Volym (metrisk) 500 ml
Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.