Läs mer
MedChemExpress Cerulenin
Produktkod. 16430748
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16430748 5 mg
1 options
Produktkod. 16430748 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYA0210
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
MedChemExpress Cerulenin, a potent, natural inhibitor of fatty acid synthase (FASN), is an epoxide produced by the fungus Cephalosporium caeruleus. Cerulenin inhibits topoisomerase I catalytic activity and augments SN-38-induced apoptosis. Cerulenin has antifungal and antitumor activies.
Specifikationer
Innehåll och lagring -20°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Molekylvikt (g/mol) 223.27 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
CAS 17397-89-6
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.0%
Löslighet DMSO : 100 mg/mL (447.89 mM∣Need ultrasonic)
Mål Fatty Acid Synthase (FASN)∣Fungal∣Antibiotic