Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cesium Acetate, 99.9% |
| CAS | 3396-11-0 |
| Kvantitet | 10 g |
| Molekylformel | C2H3CsO2 |
| Synonym | cesium acetate, acetic acid, cesium salt, caesium acetate, acetic acid, cesium salt 1:1, acetic acid, cesiumsalt, acetic acid cesium salt, caesium 1+ ion acetate, cesiumacetate, acetic acid cesium, caesium 1+ acetate ion |
| InChI-nyckel | ZOAIGCHJWKDIPJ-UHFFFAOYSA-M |
| LEDER | CC(=O)[O-].[Cs+] |
| IUPAC-namn | cesium;acetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.949 |
| PubChem CID | 5152919 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- CESIUM ACETATE, 99.9%
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Cesium acetate