Läs mer
Cesiumacetat, 99,9 %, optisk kvalitet, MP Biomedicals™
Produktkod. 11463250 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11463250 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11463250 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210131925
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cesium Acetate
CAS 3396-11-0
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.9%
Molekylformel C2H3CsO2
Synonym cesium acetate, acetic acid, cesium salt, caesium acetate, acetic acid, cesium salt 1:1, acetic acid, cesiumsalt, acetic acid cesium salt, caesium 1+ ion acetate, cesiumacetate, acetic acid cesium, caesium 1+ acetate ion
InChI-nyckel ZOAIGCHJWKDIPJ-UHFFFAOYSA-M
LEDER CC(=O)[O-].[Cs+]
IUPAC-namn cesium;acetat
Molekylvikt (g/mol) 191.949
PubChem CID 5152919
Formel vikt 191.9
Kvalitet Optisk