Läs mer
Cesiumacetat, 99,998 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11460730
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460730 25 g 25g
11470730 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11460730 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044434.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3396-11-0 | C2H3CsO2 | 191.949 g/mol
Cesiumacetat används i organisk syntes, särskilt i Perkin-reaktionen för att framställa omättade syror av kaneltyp. Det används i petroleumborrvätskor som ett alternativ till cesiumformiat. I organometallisk kemi är det en tillsats för metall-ctalysed kopplingsreaktioner. Det används också i inversionen av stereokemi av sekundära alkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3396-11-0
Molekylformel C2H3CsO2
Molekylvikt (g/mol) 191.949
MDL-nummer MFCD00013056
InChI-nyckel ZOAIGCHJWKDIPJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium acetate, acetic acid, cesium salt, caesium acetate, acetic acid, cesium salt 1:1, acetic acid, cesiumsalt, acetic acid cesium salt, caesium 1+ ion acetate, cesiumacetate, acetic acid cesium, caesium 1+ acetate ion
PubChem CID 5152919
IUPAC-namn cesium;acetat
LEDER CC(=O)[O-].[Cs+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cesium acetate
Smältpunkt 194°C
Fysisk form Lump/Powder
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Soluble in water and dimethyl sulfoxide.
Formel vikt 191.95
Procent renhet 99.998%
Odör Weak
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cesium acetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, cesiumsalt,Contain: 2-Benzylpyridine,Contain: Acetic acid, cesiumsalt,Contain: 2-Benzylpyridine,Contain: Acetic acid, cesiumsalt,Contain: 2-Benzylpyridine,Contain: Acetic acid, cesiumsalt,Contain: 2-Benzylpyridine,Contain: Acetic acid, cesiumsalt,Contain: 2-Benzylpyridine,Contain: Acetic acid, cesiumsalt,Contain: 2-Benzylpyridine,Contain: 2-Benzylpyridine,Contain: Acetic acid, cesiumsalt,Contain: 2-Benzylpyridine,Contain: Acetic acid, cesiumsalt,Contain: 2-Benzylpyridine,Contain: Acetic acid, cesiumsalt,Contain: 2-Benzylpyridine,Contain: Acetic acid, cesiumsalt,Contain: 2-Benzylpyridine,Contain: Acetic acid, cesiumsalt,Contain: 2-Benzylpyridine,Contain: Acetic acid, cesiumsalt,Contain: 2-Benzylpyridine,Contain: Acetic acid, cesiumsalt,Contain: 2-Benzylpyridine,Contain: Acetic acid, cesiumsalt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.