Läs mer
Cesium acetate, 99%, for analysis
Produktkod. p-3593398 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10186863 25 g Glasflaska 25g
10433195 100 g Glasflaska 100g
10196863 500 g Glasflaska 500g
3 options
Produktkod. 10186863
Brand: Thermo Scientific Acros 390830250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3396-11-0 | C2H3CsO2 | 191.96 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3396-11-0
Molekylformel C2H3CsO2
Molekylvikt (g/mol) 191.96
MDL-nummer MFCD00013056
InChI-nyckel ZOAIGCHJWKDIPJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium acetate, acetic acid, cesium salt, caesium acetate, acetic acid, cesium salt 1:1, acetic acid, cesiumsalt, acetic acid cesium salt, caesium 1+ ion acetate, cesiumacetate, acetic acid cesium, caesium 1+ acetate ion
PubChem CID 5152919
IUPAC-namn cesium;acetat
LEDER CC(=O)[O-].[Cs+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cesium acetate
Smältpunkt 194.0°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver, kristaller och/eller bitar
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel CH3CO2Cs
Löslighetsinformation Solubility in water: 91.5% (21°C).
Formel vikt 191.96
Procent renhet 99%
Kvalitet Analytisk
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cesium acetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Acetic acid, cesiumsalt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.