Läs mer
Cesiumacetat, 99%, ren, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10256390 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Tamaño de la unidad:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet Förpackning unitSize
10256390 25 g Glasflaska 25g
10484145 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10256390 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 191040250
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 3396-11-0 | C2H3CsO2 | 191.96 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 3396-11-0
Molekylformel C2H3CsO2
Molekylvikt (g/mol) 191.96
MDL-nummer MFCD00013056
InChI-nyckel ZOAIGCHJWKDIPJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium acetate, acetic acid, cesium salt, caesium acetate, acetic acid, cesium salt 1:1, acetic acid, cesiumsalt, acetic acid cesium salt, caesium 1+ ion acetate, cesiumacetate, acetic acid cesium, caesium 1+ acetate ion
PubChem CID 5152919
IUPAC-namn cesium;acetat
LEDER CC(=O)[O-].[Cs+]
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Cesium acetate
Namnnotering Pure
Smältpunkt 194.0°C
Färg Vitt
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CO2Cs
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: 91.5% (21°C).
Formel vikt 191.96
Procent renhet 99%
Kvalitet Ren
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cesium acetate
Palabra de advertencia
  • Varning
Clasificación
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Indicaciones de peligro
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Consejos de prudencia
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, cesiumsalt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.