Läs mer
Cesiumacetat, 99%, ren, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10484145 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10484145 100 g Glasflaska 100g
10256390 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10484145 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 191041000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3396-11-0 | C2H3CsO2 | 191.96 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3396-11-0
Molekylformel C2H3CsO2
Molekylvikt (g/mol) 191.96
MDL-nummer MFCD00013056
InChI-nyckel ZOAIGCHJWKDIPJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium acetate, acetic acid, cesium salt, caesium acetate, acetic acid, cesium salt 1:1, acetic acid, cesiumsalt, acetic acid cesium salt, caesium 1+ ion acetate, cesiumacetate, acetic acid cesium, caesium 1+ acetate ion
PubChem CID 5152919
IUPAC-namn cesium;acetat
LEDER CC(=O)[O-].[Cs+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cesium acetate
Namnnotering Pure
Smältpunkt 194.0°C
Färg Vitt
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CO2Cs
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Solubility in water: 91.5% (21°C).
Formel vikt 191.96
Procent renhet 99%
Kvalitet Ren
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.