Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cesium Acetate |
| Smältpunkt | 194°C |
| Färg | White |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 25 g |
| Linjär formel | CH3COOCs |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3595637 |
| Formel vikt | 191.95g/mol |
| Procent renhet | ≥95% |
| Visa mer |