Läs mer
Cesium Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cesium Acetate |
| CAS | 3396-11-0 |
| Molekylformel | C2H3CsO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4O2.Cs/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Cs+].CC(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | cesium;acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.95 |
| Formel vikt | 191.9188 |