Läs mer
Cesium Acetate, TRC
Produktkod. 30360019
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30360019 2.5 g
1 options
Produktkod. 30360019 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC2800202.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cesium Acetate
CAS 3396-11-0
Molekylformel C2H3CsO2
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C2H4O2.Cs/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
LEDER [Cs+].CC(=O)[O-]
IUPAC-namn cesium;acetate
Molekylvikt (g/mol) 191.95
Formel vikt 191.9188